srebro, gauze woven from wire 20 mesh, Ø 0.356 mm (0.014 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
44449.FL
44449.GT
44449.HB
44449.FLEA
858
PLN
44449.FL
44449.GT
44449.HB
srebro, gauze woven from wire 20 mesh, Ø 0.356 mm (0.014 in)
srebro
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: Wire Cloth
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Filtration, electrodes, contacts
Formuła:
Ag Temp. Wrzenia: 2212 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 962 °C Gęstość: 10,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003397 Numer CAS: 7440-22-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-131-3 Klasyfikacja Merck : 12,08647 |