srebro ≥99.9% (metals basis), drut, annealed, Ø 0.64 mm (0.025 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
43325.G6
43325.H2
43325.G2
43325.G6EA
1380
PLN
43325.G6
43325.H2
43325.G2
srebro ≥99.9% (metals basis), drut, annealed, Ø 0.64 mm (0.025 in)
srebro
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈3.4 g/m, Temper: soft
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Formuła:
Ag Temp. Wrzenia: 2212 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 962 °C Gęstość: 10,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003397 Numer CAS: 7440-22-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-131-3 Klasyfikacja Merck : 12,08647 |