srebro ≥99.99% (metals basis), slug, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42924.14
42924.06
42924.14EA
2090
PLN
42924.14
42924.06
srebro ≥99.99% (metals basis), slug, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
srebro
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈0.26g/slug
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Formuła:
Ag Temp. Wrzenia: 2212 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 962 °C Gęstość: 10,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003397 Numer CAS: 7440-22-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-131-3 Klasyfikacja Merck : 12,08647 |