Drukuj
srebro ≥99.99% (metals basis), slug, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42921.QI 42921.QJ 42921.QK
42921.QIEA 266 PLN
42921.QI 42921.QJ 42921.QK
srebro ≥99.99% (metals basis), slug, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
srebro
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈4.2g/slug Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formuła: Ag
MW: 107.87 g/mol
Temp. Wrzenia: 2212
Temp. topnienia: 962
Gęstość: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003397
Numer CAS: 7440-22-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-131-3
Klasyfikacja Merck : 12,08647