srebro ≥99.998% (metals basis), wire, Premion®, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42487.BU
42487.BY
42487.CC
42487.BUEA
718
PLN
42487.BU
42487.BY
42487.CC
srebro ≥99.998% (metals basis), wire, Premion®, Ø 1.5 mm (0.06 in)
srebro
Purity: 99.998%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈18.54g/m
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Formuła:
Ag MW: 107.87 g/mol Temp. Wrzenia: 2212 Temp. topnienia: 962 Gęstość: 10.5 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003397 Numer CAS: 7440-22-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-131-3 Klasyfikacja Merck : 12,08647 |