srebro ≥99.9% (metals basis), spherical powder -500 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
41602.18
41602.30
41602.18EA
3730
PLN
41602.18
41602.30
srebro ≥99.9% (metals basis), spherical powder -500 mesh
srebro
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-22-4
Odour: Characteristic
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003397
Formuła:
Ag MW: 107.87 g/mol Temp. Wrzenia: 2212 Temp. topnienia: 962 Gęstość: 10.5 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003397 Numer CAS: 7440-22-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-131-3 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 12,08647 |