srebro ≥99.9% (metals basis), drut, hard, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
41454.G9
41454.H4
41454.G9EA
1210
PLN
41454.G9
41454.H4
srebro ≥99.9% (metals basis), drut, hard, Ø 0.127 mm (0.005 in)
srebro
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈0.13g/m: Temper: as drawn
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Formuła:
Ag Temp. Wrzenia: 2212 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 962 °C Gęstość: 10,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003397 Numer CAS: 7440-22-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-131-3 Klasyfikacja Merck : 12,08647 |