Drukuj
srebro ≥99.9% (metals basis), folia, annealed, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
41453.FI 41453.GH
41453.FIEA 1990 PLN
41453.FI 41453.GH
srebro ≥99.9% (metals basis), folia, annealed, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
srebro
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈13g/25x25mm, Temper: soft Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formuła: Ag
Temp. Wrzenia: 2212 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 962 °C
Gęstość: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003397
Numer CAS: 7440-22-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-131-3
Klasyfikacja Merck : 12,08647