srebro ≥99.95% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.0125 mm (0.0005 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
40749.FF
40749.FI
40749.GH
40749.FFEA
1700
PLN
40749.FF
40749.FI
40749.GH
srebro ≥99.95% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.0125 mm (0.0005 in)
srebro
Purity: 99.95+%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈0.08g/25x25mm, Not certified pinhole free
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Formuła:
Ag MW: 107.87 g/mol Temp. Wrzenia: 2212 Temp. topnienia: 962 Gęstość: 10.5 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003397 Numer CAS: 7440-22-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-131-3 Klasyfikacja Merck : 12,08647 |