Drukuj
srebro ≥99.999% (metals basis), needles
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
39697.09 39697.18
39697.09EA 717 PLN
39697.09 39697.18
srebro ≥99.999% (metals basis), needles
srebro
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Formuła: Ag
Temp. Wrzenia: 2212 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 962 °C
Gęstość: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003397
Numer CAS: 7440-22-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-131-3
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,08647