srebro ≥99.9% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
39181.FF
39181.FI
39181.GH
39181.GW
39181.FFEA
494
PLN
39181.FF
39181.FI
39181.GH
39181.GW
srebro ≥99.9% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
srebro
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈3.3g/25x25mm, Temper: soft
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Formuła:
Ag MW: 107.87 g/mol Temp. Wrzenia: 2212 Temp. topnienia: 962 Gęstość: 10.5 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003397 Numer CAS: 7440-22-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-131-3 Klasyfikacja Merck : 12,08647 |