srebro ≥99.9% (metals basis), tubing 6.35 mm (0.25 in) OD, 4.35 mm (0.171 in) ID
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14259.BS
14259.BW
14259.VC
14259.BSEA
774
PLN
14259.BS
14259.BW
14259.VC
srebro ≥99.9% (metals basis), tubing 6.35 mm (0.25 in) OD, 4.35 mm (0.171 in) ID
srebro
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈18g/10cm, Temper: as drawn
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Formuła:
Ag Temp. Wrzenia: 2212 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 962 °C Gęstość: 10,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003397 Numer CAS: 7440-22-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-131-3 Klasyfikacja Merck : 12,08647 |