srebro ≥99.999% (metals basis), grudki, Premion® 2-3 mm (0.08-0.12 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14153.09
14153.18
14153.30
14153.09EA
1040
PLN
14153.09
14153.18
14153.30
srebro ≥99.999% (metals basis), grudki, Premion® 2-3 mm (0.08-0.12 in)
srebro
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-22-4
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
For vapor deposition
Formuła:
Ag Temp. Wrzenia: 2212 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 962 °C Gęstość: 10,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003397 Numer CAS: 7440-22-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-131-3 Klasyfikacja Merck : 12,08647 |