srebro ≥99.95% (metals basis), folia, annealed, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
12190.GT
12190.GV
12190.IA
12190.1X
12190.GTEA
866
PLN
12190.GT
12190.GV
12190.IA
12190.1X
srebro ≥99.95% (metals basis), folia, annealed, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
srebro
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈5.9g/150x150mm, Temper: soft
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Formuła:
Ag Temp. Wrzenia: 2212 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 962 °C Gęstość: 10,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003397 Numer CAS: 7440-22-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-131-3 Klasyfikacja Merck : 12,08647 |