Drukuj
srebro ≥99.9% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
12187.G9 12187.H4 12187.H9
12187.G9EA 1020 PLN
12187.G9 12187.H4 12187.H9
srebro ≥99.9% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.25 mm (0.01 in)
srebro
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.51g/m, Temper: soft Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formuła: Ag
MW: 107.87 g/mol
Temp. Wrzenia: 2212
Temp. topnienia: 962
Gęstość: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003397
Numer CAS: 7440-22-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-131-3
Klasyfikacja Merck : 12,08647