srebro ≥99.9985% (metals basis), folia, Premion®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
12129.FF
12129.FI
12129.FFEA
1510
PLN
12129.FF
12129.FI
srebro ≥99.9985% (metals basis), folia, Premion®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
srebro
Purity: 99.9985%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈13g/25x25mm
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Formuła:
Ag Temp. Wrzenia: 2212 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 962 °C Gęstość: 10,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003397 Numer CAS: 7440-22-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-131-3 Klasyfikacja Merck : 12,08647 |