srebro ≥99.997% (metals basis), drut, Premion®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11470.G2
11470.G6
11470.H2
11470.G2EA
482
PLN
11470.G2
11470.G6
11470.H2
srebro ≥99.997% (metals basis), drut, Premion®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
srebro
Purity: 99.997%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈0.08g/m
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Formuła:
Ag Temp. Wrzenia: 2212 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 962 °C Gęstość: 10,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003397 Numer CAS: 7440-22-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-131-3 Klasyfikacja Merck : 12,08647 |