srebro hard ≥99.9% (metals basis), foil, hard, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11437.FF
11437.FI
11437.GH
11437.FFEA
733
PLN
11437.FF
11437.FI
11437.GH
srebro hard ≥99.9% (metals basis), foil, hard, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
srebro
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈13g/25x25mm, Temper: spring hard
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Formuła:
Ag MW: 107.87 g/mol Temp. Wrzenia: 2212 Temp. topnienia: 962 Gęstość: 10.5 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003397 Numer CAS: 7440-22-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-131-3 Klasyfikacja Merck : 12,08647 |