srebro ≥99.9% (metals basis), wire, annealed, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11435.BW
11435.CB
11435.CD
11435.BWEA
1050
PLN
11435.BW
11435.CB
11435.CD
srebro ≥99.9% (metals basis), wire, annealed, Ø 2.0 mm (0.08 in)
srebro
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈32.94g/m, Temper: soft
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Formuła:
Ag MW: 107.87 g/mol Temp. Wrzenia: 2212 Temp. topnienia: 962 Gęstość: 10.5 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003397 Numer CAS: 7440-22-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-131-3 Klasyfikacja Merck : 12,08647 |