srebro ≥99.9% (metals basis), powder APS 4-7 µm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11402.09
11402.18
11402.30
11402.09EA
639
PLN
11402.09
11402.18
11402.30
srebro ≥99.9% (metals basis), powder APS 4-7 µm
srebro
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: S.A. 0.1-0.4m2/g
Odour: Characteristic
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003397
Formuła:
Ag MW: 107.87 g/mol Temp. Wrzenia: 2212 Temp. topnienia: 962 Gęstość: 10.5 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003397 Numer CAS: 7440-22-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-131-3 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 12,08647 |