srebro ≥99.9% (metals basis), płatek APS 4-8 µm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
00783.09
00783.18
00783.09EA
760
PLN
00783.09
00783.18
srebro ≥99.9% (metals basis), płatek APS 4-8 µm
srebro
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-22-4
Odour: Characteristic
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003397
Formuła:
Ag Temp. Wrzenia: 2212 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 962 °C Gęstość: 10,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003397 Numer CAS: 7440-22-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-131-3 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 12,08647 |