srebro ≥99.9% (metals basis), spherical powder -325 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
00678.09
00678.18
00678.09EA
907
PLN
00678.09
00678.18
srebro ≥99.9% (metals basis), spherical powder -325 mesh
srebro
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-22-4
Odour: Characteristic
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003397
Formuła:
Ag Temp. Wrzenia: 2212 °C (1013 hPa) Gęstość: 10,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003397 Numer CAS: 7440-22-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-131-3 Jednostka: 3077 ADR: 9,III |