srebro hard ≥99.95% (metals basis), folia, hard, Thickness: 0.075 mm (0.003 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
00501.FS
00501.GT
00501.FSEA
907
PLN
00501.FS
00501.GT
srebro hard ≥99.95% (metals basis), folia, hard, Thickness: 0.075 mm (0.003 in)
srebro
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈3g/25x150mm, Temper: as rolled
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Formuła:
Ag Temp. Wrzenia: 2212 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 962 °C Gęstość: 10,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003397 Numer CAS: 7440-22-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-131-3 Klasyfikacja Merck : 12,08647 |