Drukuj
srebro ≥99.9% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
00303.G5 00303.G9 00303.H4
00303.G5EA 419 PLN
00303.G5 00303.G9 00303.H4
srebro ≥99.9% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.127 mm (0.005 in)
srebro
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.13g/m, Temper: soft Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formuła: Ag
MW: 107.87 g/mol
Temp. Wrzenia: 2212
Temp. topnienia: 962
Gęstość: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003397
Numer CAS: 7440-22-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-131-3
Klasyfikacja Merck : 12,08647