Drukuj
miedź, powder, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
MQ100
357456-100G 357456-500G
SIAL357456-100GEA 502 PLN
SIAL357456-100G SIAL357456-500G
miedź, powder, Sigma-Aldrich®
miedź
Formuła: Cu
MW: 63.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 2595
Temp. topnienia: 1083
Gęstość: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010965
Numer CAS: 7440-50-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6
Jednostka: 3089
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,02545