Drukuj
miedź, powder, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
MQ100
203122-10G 203122-50G
SIAL203122-10GEA 1250 PLN
SIAL203122-10G SIAL203122-50G
miedź, powder, Sigma-Aldrich®
miedź
Formuła: Cu
MW: 63.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 2595
Temp. topnienia: 1083
Gęstość: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010965
Numer CAS: 7440-50-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6
Jednostka: 3089
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,02545