Kwas mrówkowy 98-100% (by alkalimetry), LiChropur™ dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Supelco®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43804.0100
5.43804.0250
5.43804.0100EA
589
PLN
5.43804.0100
5.43804.0250
Kwas mrówkowy 98-100% (by alkalimetry), LiChropur™ dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Supelco®
Kwas mrówkowy
Formuła:
HCO₂H Temp. Wrzenia: 101 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 4 °C Gęstość: 1,22 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003297 Numer CAS: 64-18-6 Numer WE (dawny EINECS): 200-579-1 Jednostka: 1779 ADR: 8 (3),II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Explosion Limit (V) | 12 - 38% |
pH Value, (10 g/l, H₂O, 20 °C) | 2.2 |
Vapor Pressure (20 °C) | 42 hPa |