Drukuj
miedź, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
311405-100G 311405-500G
SIAL311405-100GEA 266 PLN
SIAL311405-100G SIAL311405-500G
miedź, Sigma-Aldrich®
miedź
Formuła: Cu
Temp. Wrzenia: 2595 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1083 °C
Gęstość: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010965
Numer CAS: 7440-50-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6
Klasyfikacja Merck : 13,02545