Drukuj
miedź, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
MQ100
223409-2KG 223409-500G
SIAL223409-2KGEA 1080 PLN
SIAL223409-2KG SIAL223409-500G
miedź, Sigma-Aldrich®
miedź
Formuła: Cu
MW: 63.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 2595
Temp. topnienia: 1083
Gęstość: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010965
Numer CAS: 7440-50-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6
Klasyfikacja Merck : 13,02545