miedź ≥99.9995% (metals basis), discs, Ø 9.0 +/- 0.127 mm (0.354 +/- 0.005 in), Thickness: 0.8+/-0.051 mm (0.03+/-0.002 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10951.09
10951.18
10951.09EA
1270
PLN
10951.09
10951.18
miedź ≥99.9995% (metals basis), discs, Ø 9.0 +/- 0.127 mm (0.354 +/- 0.005 in), Thickness: 0.8+/-0.051 mm (0.03+/-0.002 in)
miedź
Purity: 99.9995%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈0.5g/disc
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formuła:
Cu Temp. Wrzenia: 2595 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1083 °C Gęstość: 8,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010965 Numer CAS: 7440-50-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6 Klasyfikacja Merck : 13,02545 |