Złoto ≥99.999% (metals basis), wire, Premion®, Ø 0.35 mm (0.0138 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
45084.CC
45084.BY
45084.BU
45084.CCEA
19310
PLN
45084.CC
45084.BY
45084.BU
Złoto ≥99.999% (metals basis), wire, Premion®, Ø 0.35 mm (0.0138 in)
złoto
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈1.82g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Formuła:
Au MW: 196.97 g/mol Temp. Wrzenia: 2800 Temp. topnienia: 1063 Gęstość: 19.3 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003436 Numer CAS: 7440-57-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-165-9 Klasyfikacja Merck : 12,04526 |