Złoto ≥99.9% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.002 mm (0.00008 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
44136.FF
44136.FI
44136.FFEA
4310
PLN
44136.FF
44136.FI
Złoto ≥99.9% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.002 mm (0.00008 in)
złoto
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈0.02g/25x25mm, not certified pinhole free
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Formuła:
Au MW: 196.97 g/mol Temp. Wrzenia: 2800 Temp. topnienia: 1063 Gęstość: 19.3 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003436 Numer CAS: 7440-57-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-165-9 Klasyfikacja Merck : 12,04526 |