Złoto ≥99.99% (metals basis), gauze woven from wire 52 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
40930.GH
40930.FF
40930.FI
40930.FY
40930.GHEA
21870
PLN
40930.GH
40930.FF
40930.FI
40930.FY
Złoto ≥99.99% (metals basis), gauze woven from wire 52 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
złoto
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: Wire Cloth
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Electrodes
Formuła:
Au MW: 196.97 g/mol Temp. Wrzenia: 2800 Temp. topnienia: 1063 Gęstość: 19.3 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003436 Numer CAS: 7440-57-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-165-9 Klasyfikacja Merck : 12,04526 |