Drukuj
Złoto ≥99.9% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.005 mm (0.0002 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
40739.FF 40739.FI
40739.FFEA 4160 PLN
40739.FF 40739.FI
Złoto ≥99.9% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.005 mm (0.0002 in)
złoto
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.06g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formuła: Au
MW: 196.97 g/mol
Temp. Wrzenia: 2800
Temp. topnienia: 1063
Gęstość: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003436
Numer CAS: 7440-57-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-165-9
Klasyfikacja Merck : 12,04526