Drukuj
Złoto ≥99.9% (metals basis), gauze woven from wire 82 mesh, Ø 0.06 mm (0.0025 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
40586.FF 40586.FI
40586.FFEA 3480 PLN
40586.FF 40586.FI
Złoto ≥99.9% (metals basis), gauze woven from wire 82 mesh, Ø 0.06 mm (0.0025 in)
złoto
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00003436
Formuła: Au
MW: 196.97 g/mol
Temp. Wrzenia: 2800
Temp. topnienia: 1063
Gęstość: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003436
Numer CAS: 7440-57-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-165-9
Klasyfikacja Merck : 12,04526