Drukuj
Złoto ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
40585.G1 40585.G5 40585.G8
40585.G1EA 660 PLN
40585.G1 40585.G5 40585.G8
Złoto ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.025 mm (0.001 in)
złoto
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.01g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formuła: Au
MW: 196.97 g/mol
Temp. Wrzenia: 2800
Temp. topnienia: 1063
Gęstość: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003436
Numer CAS: 7440-57-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-165-9
Klasyfikacja Merck : 12,04526