Złoto ≥99.995% (metals basis), slug, Premion®, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
40442.KG
40442.KJ
40442.KGEA
1540
PLN
40442.KG
40442.KJ
Złoto ≥99.995% (metals basis), slug, Premion®, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
złoto
Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈0.49g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Electronics, vapor deposition
Formuła:
Au MW: 196.97 g/mol Temp. Wrzenia: 2800 Temp. topnienia: 1063 Gęstość: 19.3 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003436 Numer CAS: 7440-57-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-165-9 Klasyfikacja Merck : 12,04526 |