Drukuj
Wodorotlenek sodu solution 40% (w/w)
Dostawca: PanReac AppliChem
Niebezpieczeństwo
Synonim: Caustic soda
171220.1214 171220.1315 171220.0716 171220.0715
APPC171220.1214EA 1320 PLN
APPC171220.1214 APPC171220.1315 APPC171220.0716 APPC171220.0715
Wodorotlenek sodu solution 40% (w/w)
Wodorotlenek sodu
Absorbs CO₂ from air. Miscible with water.
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 1390
Temp. topnienia: 323
Gęstość: 1.43 g/ml
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,08627
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Minimum Assay (Acidim.) 40%
Nitrogen Compounds (as N) Max. 0.002%
Carbonate (as Na₂CO₃) Max. 1.0%