Złoto ≥99.96% (metals basis), spherical powder APS 1,5-3,0 µm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
39818.03
39818.06
39818.MD
39818.03EA
2370
PLN
39818.03
39818.06
39818.MD
Złoto ≥99.96% (metals basis), spherical powder APS 1,5-3,0 µm
złoto
Purity: 99.96+%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: S.A. 0.10-0.35m2/g
MDL No.: MFCD00003436
Formuła:
Au MW: 196.97 g/mol Temp. Wrzenia: 2800 Temp. topnienia: 1063 Gęstość: 19.3 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003436 Numer CAS: 7440-57-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-165-9 Klasyfikacja Merck : 12,04526 |