Złoto ≥99.999% (metals basis), wire, Premion®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14733.BO
14733.BQ
14733.BU
14733.BOEA
1440
PLN
14733.BO
14733.BQ
14733.BU
Złoto ≥99.999% (metals basis), wire, Premion®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
złoto
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈60.6g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Formuła:
Au MW: 196.97 g/mol Temp. Wrzenia: 2800 Temp. topnienia: 1063 Gęstość: 19.3 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003436 Numer CAS: 7440-57-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-165-9 Klasyfikacja Merck : 12,04526 |