Złoto ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14723.FF
14723.FI
14723.FFEA
24450
PLN
14723.FF
14723.FI
Złoto ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
złoto
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈12g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Formuła:
Au MW: 196.97 g/mol Temp. Wrzenia: 2800 Temp. topnienia: 1063 Gęstość: 19.3 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003436 Numer CAS: 7440-57-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-165-9 Klasyfikacja Merck : 12,04526 |