Złoto ≥99.99% (metals basis), powder, Premion®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14641.03
14641.06
14641.03EA
2370
PLN
14641.03
14641.06
Złoto ≥99.99% (metals basis), powder, Premion®
złoto
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-57-5
MDL No.: MFCD00003436
Formuła:
Au MW: 196.97 g/mol Temp. Wrzenia: 2800 Temp. topnienia: 1063 Gęstość: 19.3 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003436 Numer CAS: 7440-57-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-165-9 Klasyfikacja Merck : 12,04526 |