Złoto ≥99.99% (metals basis), slug, Premion®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13394.KG
13394.KJ
13394.KM
13394.KGEA
2300
PLN
13394.KG
13394.KJ
13394.KM
Złoto ≥99.99% (metals basis), slug, Premion®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
złoto
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈0.97g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Formuła:
Au MW: 196.97 g/mol Temp. Wrzenia: 2800 Temp. topnienia: 1063 Gęstość: 19.3 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003436 Numer CAS: 7440-57-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-165-9 Klasyfikacja Merck : 12,04526 |