Złoto ≥99.998% (metals basis), wire, Premion®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10968.G1
10968.G5
10968.G9
10968.G1EA
738
PLN
10968.G1
10968.G5
10968.G9
Złoto ≥99.998% (metals basis), wire, Premion®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
złoto
Purity: 99.998%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈0.15g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Formuła:
Au MW: 196.97 g/mol Temp. Wrzenia: 2800 Temp. topnienia: 1063 Gęstość: 19.3 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003436 Numer CAS: 7440-57-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-165-9 Klasyfikacja Merck : 12,04526 |