złoto ≥99.95% (metals basis), sponge -20 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
00827.03
00827.06
00827.03EA
2370
PLN
00827.03
00827.06
złoto ≥99.95% (metals basis), sponge -20 mesh
złoto
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-57-5
MDL No.: MFCD00003436
Formuła:
Au Temp. Wrzenia: 2800 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1063 °C Gęstość: 19,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003436 Numer CAS: 7440-57-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-165-9 Klasyfikacja Merck : 12,04526 |