złoto ≥99.985% (metals basis), folia, Premion®, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
00133.FI
00133.FF
00133.FIEA
4570
PLN
00133.FI
00133.FF
złoto ≥99.985% (metals basis), folia, Premion®, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
złoto
Purity: 99.985%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈0.3g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Formuła:
Au Temp. Wrzenia: 2800 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1063 °C Gęstość: 19,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003436 Numer CAS: 7440-57-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-165-9 Klasyfikacja Merck : 12,04526 |