złoto ≥99.99% (metals basis), drut, Premion®, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
00130.G2
00130.G6
00130.0K
00130.G2EA
2400
PLN
00130.G2
00130.G6
00130.0K
złoto ≥99.99% (metals basis), drut, Premion®, Ø 0.127 mm (0.005 in)
złoto
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈0.24g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Formuła:
Au Temp. Wrzenia: 2800 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1063 °C Gęstość: 19,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003436 Numer CAS: 7440-57-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-165-9 Klasyfikacja Merck : 12,04526 |