Ytterbium 99,9 REO basis, foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
12437.FF
12437.FI
12437.FFEA
850
PLN
12437.FF
12437.FI
Ytterbium 99,9 REO basis, foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Ytterbium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-64-4
Physical Form: ≈0.43g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011286
Formuła:
Yb MW: 173.04 g/mol Temp. Wrzenia: 1427 Temp. topnienia: 824 Gęstość: 6.977 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011286 Numer CAS: 7440-64-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-173-2 Jednostka: 3178 ADR: 4.1 III Klasyfikacja Merck : 12,10239 |