Ytterbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), folia, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10426.FF
10426.FI
10426.FFEA
1740
PLN
10426.FF
10426.FI
Ytterbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), folia, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Ytterbium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-64-4
Physical Form: ≈4.4g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011286
Formuła:
Yb Temp. Wrzenia: 1427 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 824 °C Gęstość: 6,977 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011286 Numer CAS: 7440-64-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-173-2 Klasyfikacja Merck : 12,10239 |