Ytterbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), folia, Thickness: 0.3 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10425.FF
10425.FI
10425.FFEA
3040
PLN
10425.FF
10425.FI
Ytterbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), folia, Thickness: 0.3 mm (0.01 in)
Ytterbium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-64-4
Physical Form: ≈1.3g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011286
Formuła:
Yb Temp. Wrzenia: 1427 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 824 °C Gęstość: 6,977 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011286 Numer CAS: 7440-64-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-173-2 Klasyfikacja Merck : 12,10239 |